Learn More
2-Hydroxynicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496137
2-Hydroxynicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496137
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15496137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33334.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10128-91-3
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00661282
InChI-Schlüssel SILBTMNCGYLTOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxynicotinate, methyl 2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate, methyl 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 2-hydroxypyridine-3-carboxylate, 2-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, 2-hydroxynicotinic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-, methyl ester
PubChem CID 579028
IUPAC-Name Methyl 2-Oxo-1H-Pyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hydroxynicotinate
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Farbe Cremefarben
Menge 5 g
Formelmasse 153.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog NumberH33334.03,H33334.06
Chargennummer10203526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog NumberH33334.03,H33334.06
Chargennummer10203526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33334.03,H33334.06
Chargennummer10203359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33334.03,H33334.06
Chargennummer10201021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33334.03,H33334.06
Name des Produkts
2-Hydroxynicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >