Learn More
Methyl-2-hydroxyisobutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367611
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2110-78-3
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
MDL-Nummer MFCD00004457
InChI-Schlüssel XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxyisobutyrate, methyl 2-methyllactate, 2-hydroxyisobutyric acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, methyl2-hydroxyisobutyrate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, methyl alpha-hydroxyisobutyrate, methyl .alpha.-hydroxyisobutyrate, methyl ester of 2-methyllactic acid, methyl 2-hydroxy-2-methyl-propanoate
PubChem CID 75024
IUPAC-Name Methyl2-Hydroxy-2-Methylpropanoat
SMILES CC(C)(C(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 137°C
Flammpunkt 41°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C(OH)CO2CH3
Brechungsindex 1.4100 to 1.412
Menge 5 g
Beilstein 03, II, 223
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.