Learn More
Methyl2-amino-3-carboxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-amino-3-carboxybenzoate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 2-amino-3-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl 2-amino-3-carboxybenzoate, 2-amino-isophthalic acid monomethyl ester, 3-methoxycarbonyl-2-aminobenzoic acid, 2-amino-isophthalicacidmonomethylester, 2-amino-3-methoxycarbonyl-benzoic acid, pubchem22030, 2-aminoisophthalicacidmonomethylester, 6-carboxy-2-methoxycarbonyl aniline, methyl2-amino-3-carboxybenzoate |
Formelmasse | 195.17 |
Reinheit (%) | 97% |