Learn More
Methyl 2-acetamidoacrylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Methyl 2-acetamidoacrylate exhibits anti-inflammatory property and decreases induced acute kidney injury in mice.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl2-acetamidoacrylat hat entzündungshemmende Eigenschaften und verringert die induzierte akute Nierenschädigung bei Mäusen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Methyl2-acetamidoacrylat hat entzündungshemmende Eigenschaften und verringert die induzierte akute Nierenschädigung bei Mäusen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-acetamidoacrylate |
Schmelzpunkt | 49°C to 51°C |
Siedepunkt | 103°C to 104°C (8 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1812208 |
Formelmasse | 143.14 |
Reinheit (%) | 99% |