Learn More
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486466
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 2,4-Dihydroxybenzoat wird als kosmetische Mittel verwendet. Und es wird zur Synthese von Rohstoffen für Feinchemikalien, organische Zwischenprodukte, pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2150-47-2
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.148
MDL-Nummer MFCD00002276
InChI-Schlüssel IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
IUPAC-Name Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%