Learn More
Methyl2-(2 -Chloroacetamid)-4 -Phenylthiophen-3 -Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498605
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 356568-66-6
Summenformel C14H12ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 309.764
MDL-Nummer MFCD01917476
InChI-Schlüssel QVZIDNLJEOTBPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloroacetyl amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate, methyl 2-2-chloroacetamido-4-phenylthiophene-3-carboxylate, methyl 2-2-chloroacetylamino-4-phenylthiophene-3-carboxylate, methyl 2-2-chloroacetyl amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
PubChem CID 1536902
IUPAC-Name Methyl-2-[(2-chloracetyl)amino]-4-phenylthiophen-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=CC=C2)NC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(2-chloroacetamido)-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Menge 5 g
Formelmasse 309.77
Reinheit (%) 96%