Learn More
Methyl-1-methylcyclopropylketon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10307030
Marke: Thermo Scientific Acros 147630250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1567-75-5 | C6H10O | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1567-75-5
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
InChI-Schlüssel OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-1-methylcyclopropyl ethan-1-one, 1-1-methylcyclopropyl ethanone, 1-acetyl-1-methylcyclopropane, ethanone, 1-1-methylcyclopropyl, 1-methylcyclopropyl methyl ketone, methyl 1-methyl cyclopropyl ketone, 1-1-methyl-cyclopropyl-ethanone, methyl1-methylcyclopropylketone
PubChem CID 74067
IUPAC-Name 1-(1-Methylcyclopropyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1(CC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8950g/mL
Siedepunkt 125.0°C to 128.0°C
Flammpunkt 24°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C3H4COCH3
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 25 g
Relative Dichte 0.895
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.