Learn More
Methyl 1-methyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate |
Menge | 250 mg |
Synonym | methyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate, 1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-methyl-5-oxo-, methyl ester, 1-methyl-4-methyloxycarbonyl-2-pyrrolidone, 1-methyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-22-06-00040 beilstein handbook reference, 4-carbomethoxy-1-methyl-pyrrolidone, methyl n-methyl-2-pyrrolidone-4-carboxylate, methyl1-methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate, methyl 1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate |
Formelmasse | 157.17 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |