Learn More
Methyl 1-hydroxy-1-Cyclopropancarboxylat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 70°C (13.0 mmHg) |
Flammpunkt | 17°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 88% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4470 to 1.452 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents |