Learn More
Methoxytrimethylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.88 € - 340.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1825-61-2 |
---|---|
Summenformel | C4H12OSi |
Molekulargewicht (g/mol) | 104.22 |
MDL-Nummer | MFCD00008344,MFCD03458977 |
InChI-Schlüssel | POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn |
PubChem CID | 15771 |
IUPAC-Name | Methoxy(trimethyl)silan |
SMILES | CO[Si](C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11308988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042464.09 |
10 g |
35.88 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11388978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042464.18 |
50 g |
132.66 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11398978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042464.30 |
250 g |
340.70 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Methoxytrimethylsilane plays an important role in the synthesis of organic compounds and used as water disgusting. It is used in the preparation of alfa-lithioalkoxysilanes by treating with tert-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1825-61-2 | |
104.22 | |
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N | |
15771 | |
CO[Si](C)(C)C |
C4H12OSi | |
MFCD00008344,MFCD03458977 | |
trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn | |
Methoxy(trimethyl)silan |
Spezifikation
57°C to 58°C | |
1825-61-2 | |
C4H12OSi | |
UN1993 | |
trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn | |
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N | |
Methoxy(trimethyl)silan | |
15771 | |
≥97% | |
1.3678 | |
0.756 g/mL |
Methoxytrimethylsilane | |
Flüssigkeit | |
MFCD00008344,MFCD03458977 | |
−11°C (−12°F) | |
Miscible with cyclopentane. | |
CO[Si](C)(C)C | |
104.22 | |
104.22 | |
mild | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H225-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 217-369-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen