missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methoxychlor-d14 (bis(4-Methoxyphenyl-d7)), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten

Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1644449-82-0 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | AKARIZIDE UND INSEKTIZIDE |
Physikalische Form | Pulver |
Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Methoxychlor-d14 (bis(4-Methoxyphenyl-d7)), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur