Learn More
TCLP Zusatz zu flüchtigen Stoffen ohne Vinylchlorid, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep TCLP-V
Beinhaltet: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2-Butanon | 78-93-3 | 10.000 μg/ml; |
1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 2000μg/ml |
1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 2000μg/ml |
1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2000μg/ml |
Benzol | 71-43-2 | 2000μg/ml |
Kohlenstofftetrachlorid | 56-23-5 | 2000μg/ml |
Chlorbenzol | 108-90-7 | 2000μg/ml |
Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/ml |
Tetrachlorethen | 127-18-4 | 2000μg/ml |
Trichlorethen | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
TCLP Volatiles Spike without Vinyl Chloride | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Benzene; 2-Butanone (10000μg/mL); Carbon tetrachloride; Chlorobenzene; Chloroform; 1,1-Dichloroethylene; 1,2-Dichloroethane; 1 |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
For US EPA Method 1311 | |
Methanol-P&T |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Produkt nur für den Laborgebrauch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur