Learn More
MP Biomedicals™ Methionin/Cholinmangeldiät, Pellets
Methionin/Cholin-Reduktionsdiät wird verwendet, um die Induktion von nichtalkoholischer Steatohepatitis in experimentellen Modellen und ihre Entwicklungswege zu studieren
Marke: MP Biomedicals™ 0296043910
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) wurde durch eine Methionin/Cholin-Mangel-Diät (MCD-Diät) bei Mäusen über einen Zeitraum von bis zu 5 Wochen induziert
- NASH ist eine Erkrankung mit hoher Inzidenz, schwieriger Diagnose und bisher noch keiner wirksamen Behandlung
- Daher wird MCD-Diät verwendet, um die Induktion von nichtalkoholischer Steatohepatitis in experimentellen Modellen und ihre Entwicklungswege zu studieren
Spezifikation
Tierfutter | |
Pellets | |
10 kg | |
Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern. |