Learn More
MP Biomedicals™ Methionin/Cholinmangeldiät (pelletiert), MP Biomedicals™
Methionin/Cholin-Mangel-Diät (pelletiert)
2530.00 € - 5660.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Cholinmangeldiät |
---|---|
Format | Pellets |
Lagerungsbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern (15°C bis30°C) |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11445365
|
MP Biomedicals™
0296043920 |
20 kg |
2530.00 €
20 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11455365
|
MP Biomedicals™
0296043950 |
50 kg |
5660.00 €
50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) wurde durch eine Methionin/Cholin-Mangel-Diät (MCD-Diät) bei Mäusen über einen Zeitraum von bis zu 5 Wochen induziert.
- NASH ist eine Erkrankung mit hoher Inzidenz, schwieriger Diagnose und bisher noch keiner wirksamen Behandlung.
- Daher wird MCD-Diät verwendet, um die Induktion von nichtalkoholischer Steatohepatitis in experimentellen Modellen und ihre Entwicklungswege zu studieren.
Spezifikation
Cholinmangeldiät | |
Pellets | |
Bei Raumtemperatur lagern (15°C bis30°C) |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.