Learn More
Methanol, Gütegrad für UHPLC-Gradienten-Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Description
- Effizienz: Chargenkonsistenz gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
- Niedrige Säure-/Alkalinitätswerte verhindern Wechselwirkungen mit Proben
- Peakform: Niedriges Basislinienrauschen bei 210 nm und 254 nm verbessert die Peakform
- Geschwindigkeit: Gefiltert auf 0.1 μm, wodurch die Analyse bei höheren Drücken schneller durchgeführt werden kann und das Risiko von Pumpenblockaden verringert wird
- Empfindlichkeit: Störungsfrei mit einer außergewöhnlich hohen UV-Übertragung für eine bessere Auflösung und Empfindlichkeit
Specifications
Specifications
| Schmelzpunkt | -98°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 64.7°C |
| Menge | 1 L |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 128 hPa at 20°C |
| Viskosität | 0.55cp at 20°C |
| Formelmasse | 32.04g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.