Learn More
Methanol, Optima™ LC/MS-Gütegrad, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
4 L
Beschreibung
Methanol, > -99,9 %, CH4O, CAS-Nummer-67-56-1, Holzalkohol, Methylhydroxid, Kolonialalkohol, kolumbianischer Alkohol, Holznaphtha, Carbinol, Methylalkohol, Pyroxylalkohol, Holzbenzin, Methylol,
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -98°C |
Extinktion | ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.791g/cm³ |
Siedepunkt | 64.7°C |
Menge | 500 mL |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525766 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | A456-500,A456-212,A456-1,A456-4 |
2524396 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | A456-500,A456-212,A456-1,A456-4 |
2524573 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | A456-500,A456-212,A456-1,A456-4 |
2524826 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | A456-500,A456-212,A456-1,A456-4 |
2525611 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | A456-500,A456-212,A456-1,A456-4 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, Optima™ LC/MS-Gütegrad, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur