Learn More
Methanol, für HPLC, Gradienten-Güteklasse, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16605893
Click to view available options
Menge:
7 L
30 L
45 L
395 L
Packungsgröße:
30 Liter
395 Liter
45 Liter
7 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16605893
Marke: Honeywell Burdick & Jackson 6572730LRC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl alcohol
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.79 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
Menge 30 L
Flammpunkt 11°C
Strukturformel CH3OH
Beilstein 1098229
Güte Fern-UV/Gradient