Learn More
Methanol, für HPLC, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10674922
Methanol, für HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10674922
2.5 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10674922
Marke: Fisher Chemical M/4056/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ch4O, CAS-Nummer-67-56-1, kolumbianischer Alkohol, Methylalkohol, Kolonialalkohol, Methylhydroxid, Methylol, Carbinol, Pyroxylalkohol, Holzbenzin, Holznaphtha, Holzalkohol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, farblos, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, -98 °C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Schmelzpunkt -98 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 64.7°C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 128 hPa at 20°C
Viskosität 0.55cp at 20°C
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Formelmasse 32.04g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
Chargennummer2526392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
Chargennummer2526179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
Chargennummer2524359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, für HPLC, Fisher Chemical™ >