Learn More
Methanol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10164663
Methanol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10164663
2.5 L, HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10164663
Marke: Fisher Chemical M/3950/PC17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Schmelzpunkt -98°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 64.7°C
Menge 2.5 L
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 128 hPa at 20°C
Viskosität 0.55cp at 20°C
Formelmasse 32.04g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/27,M/3950/21S,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17
Chargennummer2526392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
Chargennummer2526179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
Chargennummer2524359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >