Learn More
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, enthält 0.03 Vol.-% TMS, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10234701
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, enthält 0.03 Vol.-% TMS, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234701
10 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
25 mL
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10234701
Marke: Thermo Scientific Acros 329920100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Methanol-d4, CH4O, CAS-Nummer 811-98-3, Methan-d3-ol-d, 2h4 Methanol, Methyl-d3 Alkohol-d, Perdeuteromethanol, Methanol-d4, Tetradeuteromethanol, Trideuterium-Deuteriooxyd-Methan, Methanol-d4, 99,8 % Atom d, Methylalkohol-d4, cd3od, 50 ml, 01, III, 1187, farblos, 0,8880 g/ml, 99,75 % min, 212-378-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811-98-3
Summenformel CH4O
MDL-Nummer MFCD00044637
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom % D
Dichte 0,8880g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3262
Wasser Max. 0,05% (coulometrisch)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt -99.0°C
Siedepunkt 65.0°C
Strukturformel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
Formelmasse 36.06
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
ChargennummerA0464813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
ChargennummerA0463707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
ChargennummerA0464523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
ChargennummerA0463847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol-d4
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, enthält 0.03 Vol.-% TMS, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >