Learn More
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397958
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397958
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11397958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036501.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811-98-3
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
MDL-Nummer MFCD00044637
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,89 g/mL
Geruch mild
Menge 25 g
Schmelzpunkt -98 °C
Siedepunkt 64,7 °C
UN-Nummer UN1230
Löslichkeitsinformationen It is miscible in water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formelmasse 36.07
Reinheit (%) 99.8%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ15K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
ChargennummerN02K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
ChargennummerU08J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
ChargennummerR17I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
ChargennummerP21I049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
Name des Produkts
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >