Learn More
Methanol CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L-PC
2.5 l
2 l
4 x 2.5 l
4 x 2 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -98 °C |
Namenshinweis | für HPLC |
Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 64.7 °C |
Menge | 4 x 2 l |
Brechungsindex | n20/D1.329 |
Strukturformel | CH3OH |
Dampfdruck | 97.68 mmHg (20 °C) |
Beilstein | 1098229 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur