Learn More
Methanol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Beschreibung
Ch4O, CAS-Nummer-67-56-1, Methylalkohol, Kolonialalkohol, Holznaphtha, Holzbenzin, Holzalkohol, Methylol, Pyroxylbenzin, Methylhydroxid, kolumbianischer Alkohol, Carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, farblos, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, –98 °C, 4595, 32,042
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -98 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 64.7 °C |
Menge | 2.5 l |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 128 hPa bei 20 °C |
Viskosität | 0.55 W bei 20 °C |
Formelmasse | 32.04 mol |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528149 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | M/4000/25,M/4000/15,M/4000/27,M/4000/21,M/4000/PC17X,M/4000/99GSK,M/4000/17Z,M/4000/17X,M/4000/PB15,M/4000/FP21,M/4000/15Z,M/4000/PC17,M/4000/PB17,M/4000/PC15 |
2526392 | Analysenzertifikat | 11/02/2025 | M/4000/25,M/4000/15,M/4000/27,M/4000/17,M/4000/21,M/4000/PC17X,M/4000/99GSK,M/4000/17Z,M/4000/17X,M/4000/PB15,M/4000/PC25,M/4000/FP21,M/4000/15Z,M/4000/PB08,M/4000/PC17,M/4000/PB17,M/4000/PC15 |
2526179 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | M/4000/25,M/4000/15,M/4000/27,M/4000/17,M/4000/21,M/4000/PC17X,M/4000/99GSK,M/4000/17Z,M/4000/17X,M/4000/PB15,M/4000/PC25,M/4000/FP21,M/4000/15Z,M/4000/PB08,M/4000/PC17,M/4000/PB17,M/4000/PC15 |
2524359 | Analysenzertifikat | 06/02/2025 | M/4000/25,M/4000/15,M/4000/27,M/4000/17,M/4000/21,M/4000/PC17X,M/4000/99GSK,M/4000/17Z,M/4000/17X,M/4000/PB15,M/4000/PC25,M/4000/FP21,M/4000/15Z,M/4000/PB08,M/4000/PC17,M/4000/PB17,M/4000/PC15 |
Sicherheit und Handhabung
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
- P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
49Stunden
19Minuten
37Sekunden
1Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%