Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15263498 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15263498
Marke: JT Baker 5279.2500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Speziell entwickelt für die Bewertung von Pestizid- und Insektizid-Rückständen in Lebensmittel-, Futtermittel-, Wasser- oder Bodenproben. Methanol, BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™ eignet sich für die Analyse aller gängigen Pestizide.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pestizidreagenzienlösungsmittel:
  • Geeignet für die Analyse der meisten gängigen Pestizide, wie zum Beispiel 2-Chlorobiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin usw.
  • Auf die erforderlichen niedrigen Rückstandswerte (5 ppm) für die Verwendung in Forschungs- und Qualitätskontrolllabors festgelegt
  • Ideal für Gaschromatographie-Anwendungen, Tests auf ECD- und/oder FID-empfindliche Verunreinigungen, organische Rückstände und Rückstände nach Verdampfung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
Azidität Max. 0.0005 meq/g
Dichte 0.79 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 5.5 - 44 Vol.-%
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 455 °C
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Summenformel CH4O
Strukturformel CH3OH
MDL-Nummer MFCD00004595
Wasser Max. 0.02 %
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) Min. 99.9 %
Güte BAKER ANALYZED™ Pestizid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.