Learn More
Methanol, absolut acetonfrei, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
CAS | 67-56-1 |
Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C |
Menge | 4 l |
Explosionsgrenze | 0.36 |
Flammpunkt | 9 °C (48.2 °F) |
Zündpunkt | 725 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | CH4O |
Strukturformel | CH3OH |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, absolut acetonfrei, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur