Learn More
Methanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367996
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11367996
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13255.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methanol ist für die Synthese von Nukleinsäuren und Peptiden nützlich. Es wird als Frostschutzmittel, Lösungsmittel, Kraftstoff und Vergällungsmittel für Ethanol verwendet. Dient auch zur Herstellung von Biodiesel. Kommt zur Synthese von Formaldehyd und Essigsäure zum Einsatz. Ist auch nützlich für die Herstellung von Chemikalien, Entfernung von Wasser aus Kraftstoffen in der Automobil- und Luftfahrt, als Lösungsmittel für Farben und Kunststoffe sowie als Bestandteil in einer Vielzahl von Produkten. Spielt eine wichtige Rolle bei der Messung des Methyl-Ester-Gehalts von Pektin. Findet darüber hinaus häufig Einsatz wird in der synthetischen organischen Chemie als Lösungsmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln einschließlich Ethylacetat, Toluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrahydrofuran und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Substanz von Wärmeeinwirkung , Funkenflug, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
Dichte 0.791
Siedepunkt 64.7°C
Menge 2500 mL
Flammpunkt 11°C (52°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.329
UN-Nummer UN1230
Beilstein 1098229
Merck Index 14,5957
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol