Learn More
Allylamin, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10674862
Allylamin, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10674862
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffbehälter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10674862
Marke: Thermo Scientific Acros 177150025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98.0°C
Dichte 0.7910g/mL
Siedepunkt 64.7°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 12°C (53.6°F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3280 to 1.3300
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.791
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Wasser 0.2% max. (K.F.)
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2412622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number177150025,177150010,177150250,177150050
Chargennummer2418402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number177150025,177150010,177150250,177150050
Chargennummer2418292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number177150025,177150010,177150250,177150050
Chargennummer2522422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number177150025,177150010,177150250,177150050
Chargennummer2496156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number177150025,177150010,177150250,177150050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Allylamin, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >