Learn More
Methanol, >99 %, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanol |
| CAS | 67-56-1 |
| Dichte | 0.79g/mL |
| Menge | 5 L |
| Verpackung | Polyethylen |
| Summenformel | CH4O |
| MDL-Nummer | MFCD00004595 |
| UN-Nummer | UN1230 |
| Wasser | <0.2% |
| Synonym | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol p.
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol