Learn More
Methanol, 99,9 %, extratrocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10747582
Methanol, 99,9 %, extratrocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10747582
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10747582
Marke: Thermo Scientific Acros 326951000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Methanol, 99.9 %, CH4O, CAS-Nummer-67-56-1, Methylol, Methylalkohol, Kolonialgeist, Carbinol, Holzalkohol, Holznaphtha, Pyroxylbenzin, Methylhydroxid, Holzbenzin, kolumbianischer Alkohol, 1L, Max. 0.002 % (Als HCOOH), max. 0.0005 meq/g, 64.7 Grad C, CHEBI:17790, farblos, 0,7910 g/ml, 200-659-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98.0 °C
Farbe Farblos
Azidität 0.002 % max. (als HCOOH)
Dichte 0.7910 g/ml
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt 12 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Wasser <50 pm
Brechungsindex 1.3280 bis 1.3300
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 0.791
Strukturformel CH3OH
Viskosität 0.55 mPa.s (20 ° C)
Wasser 0.005 % max. (coulometrisch)
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar mit Wasser. Andere Löslichkeiten: mischbar mit Ethanol, Ether, Benzol, Ketonen und den meisten anderen organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99.9 %
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
Chargennummer2409539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
Chargennummer2401973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
Chargennummer2414444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
Chargennummer2406814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, 99,9 %, extratrocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >