Learn More
Methanol, 99.9 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -98.0°C |
Dichte | 0.7910g/mL |
Siedepunkt | 64.7°C |
Menge | 25 L |
Flammpunkt | 12°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.3280 to 1.3300 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Rückstand nach Verdampfung | 0.002% max. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2524144 | Analysenzertifikat | 24/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2417817 | Analysenzertifikat | 18/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2522422 | Analysenzertifikat | 09/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
BS24/089 | Analysenzertifikat | 24/12/2024 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2411951 | Analysenzertifikat | 23/12/2024 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
Sicherheit und Handhabung
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.