Learn More
Methanol, 99.8 %, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10037550 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche, unter Stickstoff verpackt
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10037550
Marke: JT Baker 8402.2500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Methanol mit Ultra-Gradienten-Gütegrad für die Verwendung in der Flüssigkeitschromatographie (HPLC & UHPLC) und Spektrophotometrie, verpackt in 2.5 l-Glasflaschen.
BAKER ANALYZED™ HPLC-Reagenzien sind eine Gruppe hochreiner Lösungsmittel, Puffersalze und mobiler Phasenmodifikatoren für die Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Anwendungen in der Flüssigchromatographie optimiert, einschließlich der Hochleistungsflüssigchromatographie, der Gelpermeationschromatographie und der UV-spektrophotometrischen Analyse.
  • Hergestellt und getestet, um störungsfreie Trennungen zu gewährleisten
  • Hochgradig charakterisierte Reagenzien mit unübertroffener Chargenkonsistenz
  • Minimiert Neukalibrierung oder Geräteeinstellungen
  • Lösungsmittel werden auf hohe Assays und geringe UV-Absorption, Fluoreszenz, Rückstände und Wasser kontrolliert
  • Eine Ist-Chargen-Analyse ist auf dem Etikett angegeben
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt −98 °C
Extinktion max. 0.20 bei 225 nm, max. 0.02 bei 254 nm, max. 0.01 bei 280 nm, max. 0.01 bei 350 nm
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze Niedrigstwert: 5.5 Vol.-%, Höchstwert: 44 Vol.-%
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 455 °C
Geruch Alkohol
Verpackung Glasflasche, unter Stickstoff verpackt
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 2 ppm
Summenformel CH4O
Titrierbare Säure Max. 0.0003 meq/g
Titrierbare Base Max. 0.0001 meq/g
MDL-Nummer MFCD00004595
Wasser Max. 0.02 %
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Reinheit (%) Min. 99.8 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol