Learn More
Methacrolein, 90 %, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methacrolein |
Namenshinweis | Stabilized |
CAS | 78-85-3 |
Schmelzpunkt | -81.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.8470g/mL |
Siedepunkt | 69.0°C |
Flammpunkt | −15°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 88% min. (GC) |