Learn More
Metformin-Hydrochlorid, 98 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-70-4
Summenformel C4H12ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 165.63
MDL-Nummer MFCD00012582
InChI-Schlüssel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Metformin-Hydrochlorid, 1,1-Dimethylbiguanid-Hydrochlorid, Metformin-Monohydrochlorid, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
IUPAC-Name Wasserstoff-1-[(Diaminomethyliden)amino]-N,N-dimethylmethanimidamid-chlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metformin-Hydrochlorid
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 165.6
Reinheit (%) 0.98
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • METFORMIN HYDROCHLORIDE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.