Learn More
Metapneumovirus Glycoprotein G Antibody [HRP] - (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0466/2010/B), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281506 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281506 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281506
Marke: Novus Biologicals NBP343769H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Metapneumovirus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Metapneumovirus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Metapneumovirus Glycoprotein G
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Metapneumovirus Glycoprotein G (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0466/2010/B) (RefSeq#: AHV79646.1; Asp52-Ser238)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG