Learn More
Metaphosphorsäure, reinst, SLR, Fisher Chemical™
Ho3P, CAS-Nummer 37267-86-0, UNII-mtk99r3uv0, x-Phosphatgruppe, m-Phosphorsäure, Metaphosphorsäure HPO3, Meta-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Metaphosphorsäure, Phosphonat 1-, Hydrenphosphonat, Wasserstoffphosphonat, 500 g, farblos, UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N, 200 °C, 11351, 79.979
Marke: Fisher Chemical M/3851/53
207.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Ho3P, CAS-Nummer 37267-86-0, UNII-mtk99r3uv0, x-Phosphatgruppe, m-Phosphorsäure, Metaphosphorsäure HPO3, Meta-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Metaphosphorsäure, Phosphonat 1-, Hydrenphosphonat, Wasserstoffphosphonat, 500 g, farblos, UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N, 200 °C, 11351, 79.979
Spezifikation
2 | |
37267-86-0 | |
Kunststoffpulverbehälter | |
HO3P | |
11351 | |
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N | |
79.979 |
Farblos | |
200 °C | |
500g | |
Fest | |
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate | |
OP(=O)=O | |
3084658 |
Sicherheit und Handhabung
- Metaphosphoric acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.