Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8013883 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11844573
Marke: Nickel Electro™ 6705/SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Sie Pipetten mit einem Sterilisationsbehälter steril. Die quadratischen Pipetten-Edelstahlsterilisationsboxen aus aus dem Nickel Electro™ Metalware Range™ können bei120 °C dampfsterilisiert werden und halten trockenen Temperaturen von bis zu 180 °C stand.
  • Quadratisches Profil aus Edelstahl
  • Mit Deckel
  • Die quadratische Form verhindert, dass es vom Labortisch herunterrollt
  • Silikon in Deckel und Sockel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 300 x 50 mm
Material Edelstahl
Sterilität Steril
Menge Je
Länge (metrisch) 300 mm
Typ Sterilisationsbox
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavieren