Learn More
S Murray™ Metall-Spritze mit Luer-Lock
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 mL
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Spritzen eignen sich für zahlreiche Forschungsanwendungen.Die S Murray™ metallische Luer-Lock-Spritze ist graduiert und verfügt über Metall-Luer-Anschlüsse.
- Spritze mit metallischem Luer-Anschluss
- Vollständig austauschbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Material | Glass |
| Produkttyp | Spritze mit Luer-Lock aus Metall |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
| Graduated | Ja |