Learn More
Terbumeton-desethyl in Methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12970114 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12970114
Marke: Fisher Chemical P852730
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbumetondesethyl
Verpackung Ampulle
CAS 30125-64-5
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C8H15N5O
Konzentration 10  μg/mL
InChI-Schlüssel HSYISQLUXXBNFW-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES CC(C)(C)NC1=NC(=NC(=N1)N)OC
IUPAC-Name 2-N-tert-butyl-6-methoxy-1,3,5-triazin-2,4-Diamin
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 197.242
PubChem CID 185719
Menge 10 ml