Learn More
Heptachlor-exo-epoxid in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heptachlor-Exo-Epoxid |
Konzentration | 100 mu;g/ml |
CAS | 1024-57-3 |
Verpackung | Ampulle(n) |
Menge | 1 ml |
Summenformel | C10H5Cl7O |
InChI-Schlüssel | ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N |
SMILES | C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 389.299 |
PubChem CID | 94865622 |