Learn More
Metabolite 4-Chloroaniline in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
10 mL
Verpackung:
Ampoule(s)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloroaniline |
Konzentration | 10μg/mL |
CAS | 106-47-8 |
Verpackung | Ampoule(s) |
Menge | 10 mL |
Summenformel | C6H6ClN |
InChI-Schlüssel | QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N)Cl |
IUPAC-Name | 4-chloroaniline |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.571 |