Learn More
Meta-Phosphorsäure, ≥33.5%, Honeywell™ Fluka™, BioXtra
Artikelnummer. 15617960
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
BioXtra, ≥ 33.5 %
  • Strenge Prüfprotokolle können die Spurenmetallanalyse und spezielle Eignungstests, wie z. B. Hybridoma oder Mausembryo, umfassen
  • Enthält anwendungsspezifische Formulierungen wie Tabletten und zubereitete Lösungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
pH 2 (Bei 33.00 g/l)
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt 200 °C
Siedepunkt 600 °C (1013 hPa)
Dichte 1.2 g/ml bei 25 °C
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C)
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Fest
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-Nummer UN1789
Beilstein 1098214
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Löslich
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Reinheit (%) 35.0 bis 39.0 %