Learn More
Invitrogen™ MET [M1250T] Recombinant Human Protein
The M1250T mutant of MET is both activating and displays altered substrate specificity.
Marke:  Invitrogen™ PV4272
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10007092
  • 13780.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MET (cMET) is a receptor-like tyrosine kinase whose disregulation has been linked to many types of human malignancies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_000236.2, M1250T
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1 mg
RUO - research use only
MET M1250T
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
53.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
MET (HGFR) Kinase Family
Recombinant
Baculovirus