Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit
Amplifikation bereits ab 100 pg Eingabe-RNA für die GeneChip™ Analyse
Marke: Invitrogen™ AMB17515
Beinhaltet: Das MessageAmp™ II aRNA-Amplifikationskit enthält: T7 Oligo(dT) Primer, ArrayScript™ RT, RNase Inhibitor, 10x Erststrang-Puffer, dNTP-Gemisch, Zweitstrang-Puffer, DNA-Polymerase, RNase H, T7 Enzymgemisch, T7 10x Reaktionspuffer, T7 ATP (75 mM), T7 CTP (75 mM), T7 GTP (75 mM), Zweitzyklus-Primer und Kontroll-RNA (1 mg/ml HeLa Gesamt-RNA). Waschpuffer, cDNA-Bindungspuffer, aRNA-Bindungspuffer, aRNA-Filterkartuschen, aRNA-Sammelröhrchen, cDNA-Filterkartuschen, cDNA-Elutionsröhrchen, nukleasefreies Wasser sowie detaillierte Bedienungsanleitung
Beschreibung
Überblick über das SystemDas Expressionsprofiling mit Gen-Arrays ist mittlerweile die am weitesten verbreitete Methode zur Beurteilung der Genexpression in genomweiten Maßstab. Die primäre Einschränkung dieser Technologie ist der Bedarf an großen Mengen RNA für die Array-Hybridisierung. Diese Hürde wird in der Regel durch die Verwendung von T7-RNA-Polymerasegeleiteter Transkription von cDNA (gewonnen aus Gesamt-RNA-Proben) zur Amplifikation ausreichender Mengen cRNA überwunden. Diese Amplifikationsmethode ist die Grundlage des MessageAmp II aRNA Amplifikationskit.
Ein verbessertes Kit für die cDNA-Amplifikation
Im Kit enthalten ist ArrayScript RT, eine rational konstruierte M-MLV reverse Transkriptase, die im Vergleich zu anderen Enzymen gleichwertige oder höhere Erträge an cDNA in voller Länge erzeugt. Die Verwendung von ArrayScript RT in Verbindung mit der Optimierung der Zweitstrang-cDNA-Synthesereaktion führt zu einer erhöhten Umwandlung von mRNA in zweisträngige cDNA-Templates mit voller Länge. Da bei der In-vitro-Transkription (IVT) die MEGAscript™ Technologie verwendet wird, werden außerdem die Inkubationszeiten bei IVT verkürzt. Diese Verbesserungen im MessageAmp II Kit reichen auch für Zwei-Runden-Reaktionen aus und ermöglichen so robuste Amplifikation der Gesamt-RNA aus Proben ab nur 100 pg.
Zubehörprodukte
Bio-11-UTP (Kat.- Nr. AM8450) und Bio-16-UTP (Kat.- Nr. AM8451) kann in MessageAmp aRNA-Amplifikationsreaktionen zur Zielmarkierung für die GeneChip-Analyse verwendet werden. Die Bio-UTPs sind frei von unspezifischer Endonuklease-Aktivität, Exonuklease-Aktivität und RNase-Aktivität und werden mit dem MessageAmp II aRNA Amplifikationskit funktionell getestet.
- Erhöhte Amplifikation: bis zu 5.000-fach
- Höhere Empfindlichkeit durch erhöhte Ausbeute an cDNA in voller Länge
- GeneChip-Analyse bereits ab 100 ng Eingangs-RNA
- Effiziente Kennzeichnung erzeugt hohe Prozentsätze an Calls und niedrige 3'/5'-Verhältnisse
- Enthält ArrayScript™ RT, eine speziell entwickelte M-MLV-reverse Transkriptase Optimierte cDNA-Zweitstrangsynthesereaktion
Expressionsarray-Markierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, RNA-Amplifikation
Spezifikation
aRNA-Amplifikationskit | |
Nein | |
Poly(A+) RNA, Gesamt-RNA | |
Ambion™, MessageAmp™ |
Das MessageAmp™ II Arna Amplifikationskit enthält T7 Oligo(dT) Primer, ArrayScript™ RT, RNase-Inhibitor, 10x Erststrang-Puffer, dNTP-Gemisch, Zweitstrang-Puffer, DNA-Polymerase, RNase H, T7 Enzymgemisch, T7 10x Reaktionspuffer, T7 ATP (75 mM), T7 CTP (75 mM), T7 GTP (75 mM), T7 UTP (75 mM), Zweitzyklus-Primer und Kontroll-RNA (1 mg⁄ml HeLa Gesamt-RNA), die alle bei –20 °C zu lagern sind. Waschpuffer, cDNA-Bindungspuffer, aRNA-Bindungspuffer, aRNA-Filterkassetten, aRNA-Entnahmeröhrchen, cDNA-Filterkassetten, cDNA-Elutionsröhrchen, nukleasefreies Wasser sowie detaillierte Bedienungsanleitung bei Raumtemperatur lagern. | |
ArrayScript™ | |
Kit | |
100 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.