missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

meso-Tetraphenylporphin, chlorarm, Thermo Scientific Chemicals

57.49 € - 945.71 €

Chemische Identifikatoren

CAS 917-23-7
Summenformel C44H30N4
Molekulargewicht (g/mol) 614.75
MDL-Nummer MFCD00011680
InChI-Schlüssel AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine
PubChem CID 70186
SMILES N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11453807
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18261.03
1 g
57.49 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11463807
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18261.06
5 g
233.16 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11473807
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18261.14
25 g
945.71 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

meso-Tetraphenylporphyrin is a porphyrin-based compound of interest in molecular electronics and supramolecular building blocks. Porphyrins are often used to construct structures in supramolecular chemistry. It finds it application as a sensitizer used for the photochemical generation of singlet oxygen.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Meso-Tetraphenylporphyrin ist eine wichtige, auf Porphyrin basierende Verbindung für molekulare Elektronik und supramolekulare Bausteine. Porphyrine werden häufig zur Konstruktion von Strukturen in der supramolekularen Chemie verwendet. Es findet Anwendung als Sensibilisator, der für die photochemische Erzeugung von Singulett-Sauerstoff verwendet wird.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c

Gehäuse H315-H319-H335

missing translation for 'einecsNumber' : 213-025-9

missing translation for 'tsca' : Ja

Recommended Storage : Umgebungstemperaturen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
meso-Tetraphenylporphin, chlorarm, Thermo Scientific Chemicals

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt