Learn More
meso-Tetraphenylporphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.16 € - 682.40 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 917-23-7 |
---|---|
Summenformel | C44H30N4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 614.75 |
MDL-Nummer | MFCD00011680 |
InChI-Schlüssel | AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphineMehr anzeigen |
PubChem CID | 70186 |
IUPAC-Name | 5,10,15,20-Tetraphenyl-21,22-Dihydroporphyrin |
SMILES | N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10533731
|
Thermo Scientific Acros
171210010 |
1 g | Glasflasche |
52.16 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10783171
|
Thermo Scientific Acros
171210050 |
5 g | Glasflasche |
161.81 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10259653
|
Thermo Scientific Acros
171210250 |
25 g | Glasflasche |
682.40 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
917-23-7 | |
614.75 | |
AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N | |
70186 | |
N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C44H30N4 | |
MFCD00011680 | |
tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphineMehr anzeigen | |
5,10,15,20-Tetraphenyl-21,22-Dihydroporphyrin |
Spezifikation
meso-Tetraphenylporphine | |
>300.0°C | |
Echt | |
C44H30N4 | |
tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine | |
AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N | |
5,10,15,20-Tetraphenyl-21,22-Dihydroporphyrin | |
70186 | |
97% |
917-23-7 | |
Blau bis Violett | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00011680 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
614.75 | |
614.75 | |
Glitzerndes Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P-Satz
Gesicht, Hände und freiliegende Haut nach der Handhabung gründlich waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 213-025-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- meso-Tetraphenylporphine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.