Learn More
Mesitylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mesitylene |
Schmelzpunkt | -45.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8675g/mL |
Siedepunkt | 163.0°C to 166.0°C |
Flammpunkt | 44°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H3(CH3)3 |