Learn More
Mesitylen-2-Sulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479343
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11479343
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11775.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.695 g/mol
Mesitylene-2-sulfonyl chloride is used as reagent for intramolecular lactamizations and lactonization. It also acts as a reagent for protecting guanidino groups and tryptophan. It is used as coupling reagent in polynucleotide synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mesitylen-2-Sulfonylchlorid wird als Reagenz für intramolekulare Laktamierungen und Lactonisierung verwendet. Schützt auch als Reagenz Guanidino-Gruppen und Tryptophan. Wird als Kupplungsreagenz in der Polynukleotid-Synthese verwendet
Löslichkeit
Löslich in Toluol (fast transparent).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen. Von Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-64-8
Summenformel C9H11ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.695
MDL-Nummer MFCD00007434
InChI-Schlüssel PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzolesulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Siedepunkt 150°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1107601
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene (almost transparency).
Formelmasse 218.7
Reinheit (%) 99%