Learn More
STEMCELL Technologies MesenCult™ Expansion Kit (Mouse)
Artikelnummer. 17178271
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17178271
Marke: STEMCELL Technologies 05513
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For the culture of mouse MSCs and MEFs
  • MesenCult™ Expansion Kit (Mouse) is standardized for the culture of mouse mesenchymal stromal cells (MSCs; also known as mesenchymal stem cells) and mouse embryonic fibroblasts (MEFs)
  • The kit includes MesenCult™ Basal Medium (Mouse), MesenCult™ 10X Supplement (Mouse), and MesenPure™
  • MesenCult™ Expansion Medium has been optimized for the derivation and expansion of mouse MSCs and MEFs in vitro as well as for the detection of colony-forming unit–fibroblasts (CFU-­F)
  • This kit was optimized using cells from the mouse strain C57BL/6
  • To facilitate the enrichment of MSCs and MEFs during cell culture without serial passaging and frequent medium changes, simply add MesenPure™ to complete MesenCult™ Expansion Medium just prior to use
  • NOTE: MesenCult™ Expansion Medium must be supplemented with L-Glutamine (Catalog #07100)
Spezifikation
Zelltyp Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Mouse Embryonic Fibroblasts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture, Colony Assay, Expansion
Menge 1 Kit
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.