Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-SDS-Laufpuffer (20X)
Beschreibung
MES-SDS Laufpuffer (20x) wird für eine hohe Auflösung von Proteinen bei neutralem pH-Wert verwendet. Es findet Anwendung bei der Trennung von kleinen bis mittelgroßen Proteinen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
MES-SDS Laufpuffer (20x) wird für eine hohe Auflösung von Proteinen bei neutralem pH-Wert verwendet. Es findet Anwendung bei der Trennung von kleinen bis mittelgroßen Proteinen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Dieser Puffer enthält: 1 M MES, 1 M Tris-Base, 2 % SDS und 20 mM EDTA bei pH 7,3. Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht kompatibel mit starkem Oxidationsmittel und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20X |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
- MES-SDS running buffer (20X)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Morpholineethanesulfonic acid, monohydrate