Learn More
MES-Monohydrat, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11456581
MES-Monohydrat, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456581 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Artikelnummer. 11456581
Marke: MP Biomedicals 0219483580
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein Puffer mit freier MES-Säure lässt sich durch Titrieren der freien Säure mit Natriumhydroxid auf den gewünschten pH-Wert (pKa ±1) herstellen. Alternativ können zum Erreichen des den gewünschten pH-Werts Volumina äquimolarer Anteile von freier MES-Säure und Natrium- bzw. Kalium-MES gemischt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4432-31-9
Summenformel C6H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 195.233
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[N-Morpholino]-Ethansulfonsäure
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylethansulfonsäure
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES-Monohydrat
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Formelmasse 213.26
Reinheit (%) 99.6%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MES-Monohydrat, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™ >